3-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302297-1G PC302297-5G
APOSPC302297-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302297-1G APOSPC302297-5G
3-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
3-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₉F₂NO
MW: 197,18 g/mol
Pto. de fusión: 50…53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519375
Núm. CAS: 1092461-33-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III