3'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1-(3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC302298-1G
PC302298-5G
PC302298-10G
PC302298-25G
APOSPC302298-1GEA
154
EUR
APOSPC302298-1G
APOSPC302298-5G
APOSPC302298-10G
APOSPC302298-25G
3'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
3'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula:
C₉H₆F₄O MW: 206,137 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09832249 Núm. CAS: 1017777-34-2 |