3-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302300-1G PC302300-5G PC302300-25G
APOSPC302300-1GEA 82.8 EUR
APOSPC302300-1G APOSPC302300-5G APOSPC302300-25G
3-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
3-Fluoro-2-methylcinnamic acid
Formula: C₁₀H₉FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06205416
Núm. CAS: 155814-23-6