3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302302-1G PC302302-5G
APOSPC302302-1GEA 0 EUR
APOSPC302302-1G APOSPC302302-5G
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₉H₆F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18783230
Núm. CAS: 1352999-53-1