3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC302303-1G PC302303-5G
APOSPC302303-1GEA 582 EUR
APOSPC302303-1G APOSPC302303-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₈H₃ClF₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18783222
Núm. CAS: 1352999-78-0