3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302305-1G PC302305-5G
APOSPC302305-1GEA 391 EUR
APOSPC302305-1G APOSPC302305-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₇F₄NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18783229
Núm. CAS: 1353000-19-7
UN: 3259
ADR: 8,III