3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC302306-1G PC302306-5G
APOSPC302306-1GEA 159 EUR
APOSPC302306-1G APOSPC302306-5G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185679
Núm. CAS: 1214328-36-5