3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302307-1G PC302307-5G
APOSPC302307-1GEA 87 EUR
APOSPC302307-1G APOSPC302307-5G
3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Pto. de fusión: 54…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025417
Núm. CAS: 916421-06-2