3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-hydroxy-5-methoxy-benzotrifluoride
PC302309-1G PC302309-25G
APOSPC302309-1GEA 43.5 EUR
APOSPC302309-1G APOSPC302309-25G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₈H₇F₃O₂
MW: 192,137 g/mol
Pto. de fusión: 74…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025418
Núm. CAS: 349-56-4