4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302314-1G
APOSPC302314-1GEA 313 EUR
APOSPC302314-1G
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzonitrile 97%
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₈H₄F₃NO
MW: 187,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832366
Núm. CAS: 1017779-49-5