4-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302316-1G PC302316-5G
APOSPC302316-1GEA 87 EUR
APOSPC302316-1G APOSPC302316-5G
4-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 97%
4-(Difluoromethoxy)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₈F₂O₃
MW: 214,17 g/mol
Pto. de fusión: 183…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01222822
Núm. CAS: 103962-07-8