4-(Pentafluorothio)phenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC302317-1G PC302317-5G
APOSPC302317-1GEA 516 EUR
APOSPC302317-1G APOSPC302317-5G
4-(Pentafluorothio)phenylacetonitrile
4-(Pentafluorothio)phenylacetonitrile
Formula: C₈H₆F₅NS
MW: 243,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652419
Núm. CAS: 1240257-04-8