4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide
PC302318-1G PC302318-5G PC302318-10G
APOSPC302318-1GEA 87 EUR
APOSPC302318-1G APOSPC302318-5G APOSPC302318-10G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 97%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide
Formula: C₁₁H₁₃BrF₂O
MW: 279,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201021
Núm. CAS: 1373921-06-2