4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302319-1G PC302319-5G PC302319-10G
APOSPC302319-1GEA 36.4 EUR
APOSPC302319-1G APOSPC302319-5G APOSPC302319-10G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18393772
Núm. CAS: 1261442-48-1