4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302324-1G PC302324-5G
APOSPC302324-1GEA 94.4 EUR
APOSPC302324-1G APOSPC302324-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₈ClFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19687181
Núm. CAS: 1323966-21-7