4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
4-chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoyl chloride
PC302327-1G
PC302327-5G
APOSPC302327-1GEA
132
EUR
APOSPC302327-1G
APOSPC302327-5G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoyl chloride 97%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoyl chloride
Formula:
C₉H₇Cl₂FO₂ MW: 237,06 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD19687216 Núm. CAS: 1323966-42-2 |