4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302332-5G PC302332-10G PC302332-1G
APOSPC302332-5GEA 43.5 EUR
APOSPC302332-5G APOSPC302332-10G APOSPC302332-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₉H₁₀F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056137
Núm. CAS: 2713-74-8