4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC302333-25G
PC302333-5G
PC302333-1G
APOSPC302333-25GEA
585
EUR
APOSPC302333-25G
APOSPC302333-5G
APOSPC302333-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula:
C₁₀H₉F₃O₂ MW: 218.17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06247417 Núm. CAS: 883541-11-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...