4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302337-1G PC302337-5G PC302337-25G
APOSPC302337-1GEA 116 EUR
APOSPC302337-1G APOSPC302337-5G APOSPC302337-25G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide 98%
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide
Formula: C₉H₉BrF₂O
MW: 251,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258691
Núm. CAS: 1017779-38-2
UN: 3265
ADR: 8,II