4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302338-1G PC302338-5G
APOSPC302338-1GEA 180 EUR
APOSPC302338-1G APOSPC302338-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₈H₃ClF₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19687189
Núm. CAS: 1323966-38-6
UN: 3265
ADR: 8,III