4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
PC302339-1G PC302339-5G
APOSPC302339-1GEA 180 EUR
APOSPC302339-1G APOSPC302339-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19687174
Núm. CAS: 1242252-68-1