4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302340-1G PC302340-5G PC302340-25G
APOSPC302340-1GEA 0 EUR
APOSPC302340-1G APOSPC302340-5G APOSPC302340-25G
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₇F₄NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19687190
Núm. CAS: 1241828-99-8
UN: 3267
ADR: 8,III