4-Metoxi-2-(trifluorometil)fenilacetonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302343-1G PC302343-5G
APOSPC302343-1GEA 79.9 EUR
APOSPC302343-1G APOSPC302343-5G
4-Metoxi-2-(trifluorometil)fenilacetonitrilo 98%
4-Metoxi-2-(trifluorometil)fenilacetonitrilo
Formula: C₁₀H₈F₃NO
Pto. de fusión: 30…33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025407
Núm. CAS: 916420-88-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III