4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302345-1G PC302345-5G
APOSPC302345-1GEA 169 EUR
APOSPC302345-1G APOSPC302345-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₉H₆ClF₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398465
Núm. CAS: 1070774-23-0