4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
PC302346-1G PC302346-5G
APOSPC302346-1GEA 180 EUR
APOSPC302346-1G APOSPC302346-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398472
Núm. CAS: 853771-91-2