4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
PC302349-1G PC302349-5G
APOSPC302349-1GEA 111 EUR
APOSPC302349-1G APOSPC302349-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₈H₇F₃O₂
MW: 192,14 g/mol
Pto. de fusión: 45…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832303
Núm. CAS: 53903-59-6