4-Metoxi-3-(trifluorometil)fenilacetonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302350-1G PC302350-5G PC302350-25G
APOSPC302350-1GEA 139 EUR
APOSPC302350-1G APOSPC302350-5G APOSPC302350-25G
4-Metoxi-3-(trifluorometil)fenilacetonitrilo 98%
4-Metoxi-3-(trifluorometil)fenilacetonitrilo
Formula: C₁₀H₈F₃NO
MW: 215.18 g/mol
Pto. de fusión: 50…53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832301
Núm. CAS: 1000555-32-7