5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302354-1G PC302354-5G
APOSPC302354-1GEA 157 EUR
APOSPC302354-1G APOSPC302354-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆ClF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519357
Núm. CAS: 874821-52-0