5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302356-1G PC302356-5G PC302356-10G PC302356-25G
APOSPC302356-1GEA 21.9 EUR
APOSPC302356-1G APOSPC302356-5G APOSPC302356-10G APOSPC302356-25G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₅F₄NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652514
Núm. CAS: 123572-63-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III