5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302358-1G PC302358-5G
APOSPC302358-1GEA 102 EUR
APOSPC302358-1G APOSPC302358-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆F₄O₂
MW: 210,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519336
Núm. CAS: 1092460-86-0