5-Fluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acrylic acid
PC302360-1G PC302360-5G PC302360-10G
APOSPC302360-1GEA 88.6 EUR
APOSPC302360-1G APOSPC302360-5G APOSPC302360-10G
5-Fluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
5-Fluoro-2-methoxycinnamic acid
Formula: C₁₀H₉FO₃
MW: 196,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03002811
Núm. CAS: 157518-45-1