5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302362-1G PC302362-5G
APOSPC302362-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302362-1G APOSPC302362-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃
MW: 253,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660296
Núm. CAS: 886502-86-9