5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302363-1G PC302363-5G PC302363-250MG
APOSPC302363-1GEA 335 EUR
APOSPC302363-1G APOSPC302363-5G APOSPC302363-250MG
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₁₀F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832358
Núm. CAS: 1017779-30-4
UN: 2735
ADR: 8,III