6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302367-5G PC302367-10G PC302367-1G
APOSPC302367-5GEA 122 EUR
APOSPC302367-5G APOSPC302367-10G APOSPC302367-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₆ClFO₂
Pto. de fusión: 95…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115946
Núm. CAS: 112641-64-2