6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302368-25G PC302368-5G PC302368-1G
APOSPC302368-25GEA 416 EUR
APOSPC302368-25G APOSPC302368-5G APOSPC302368-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₆ClFO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115947
Núm. CAS: 886499-58-7