6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302370-1G PC302370-5G PC302370-25G
APOSPC302370-1GEA 87 EUR
APOSPC302370-1G APOSPC302370-5G APOSPC302370-25G
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₄F₄O
MW: 206,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201035
Núm. CAS: 1373920-97-8