Ácido (2,3-difluoro-4-metoxifenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
PC302373-1G PC302373-5G PC302373-25G
APOSPC302373-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302373-1G APOSPC302373-5G APOSPC302373-25G
Ácido (2,3-difluoro-4-metoxifenil)acético 98%
Ácido (2,3-difluoro-4-metoxifenil)acético
Formula: C₉H₈F₂O₃
MW: 202,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660319
Núm. CAS: 886503-70-4