Ácido (2,3-difluoro-6-metoxifenil)acético
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302374-1G PC302374-5G
APOSPC302374-1GEA 163 EUR
APOSPC302374-1G APOSPC302374-5G
Ácido (2,3-difluoro-6-metoxifenil)acético
Ácido (2,3-difluoro-6-metoxifenil)acético
Formula: (C₆H₂F₂(OCH₃))CH₂COOH
MW: 186.16 g/mol
Pto. de fusión: 125…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116025
Núm. CAS: 886501-88-8