2,6-Dicloro-3-(trifluorometil)benzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302378-25G PC302378-5G PC302378-1G
APOSPC302378-25GEA 579 EUR
APOSPC302378-25G APOSPC302378-5G APOSPC302378-1G
2,6-Dicloro-3-(trifluorometil)benzaldehído 98%
2,6-Dicloro-3-(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₈H₃Cl₂F₃O
Pto. de fusión: 48…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519344
Núm. CAS: 134741-65-4