2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302379-5G PC302379-10G PC302379-1G
APOSPC302379-5GEA 203 EUR
APOSPC302379-5G APOSPC302379-10G APOSPC302379-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃Cl₂F₃O₂
MW: 259,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09743917
Núm. CAS: 25922-41-2