2-Bromo-4-cloro-6-fluoroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302381-5G PC302381-1G
APOSPC302381-5GEA 161 EUR
APOSPC302381-5G APOSPC302381-1G
2-Bromo-4-cloro-6-fluoroanísol 98%
2-Bromo-4-cloro-6-fluoroanísol
Formula: C₇H₅BrClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115953
Núm. CAS: 886499-78-1