2-Bromo-6-cloro-4-fluoroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302382-5G PC302382-10G PC302382-1G
APOSPC302382-5GEA 130 EUR
APOSPC302382-5G APOSPC302382-10G APOSPC302382-1G
2-Bromo-6-cloro-4-fluoroanísol 98%
2-Bromo-6-cloro-4-fluoroanísol
Formula: C₇H₅BrClFO
MW: 239,47 g/mol
Pto. de fusión: 40…41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115952
Núm. CAS: 222712-93-8