2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302387-1G PC302387-5G
APOSPC302387-1GEA 105 EUR
APOSPC302387-1G APOSPC302387-5G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₁₀H₈F₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201046
Núm. CAS: 1373920-85-4