Ácido (2-fluoro-5-metilfenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(2-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
PC302388-1G PC302388-5G PC302388-250MG
APOSPC302388-1GEA 128 EUR
APOSPC302388-1G APOSPC302388-5G APOSPC302388-250MG
Ácido (2-fluoro-5-metilfenil)acético 98%
Ácido (2-fluoro-5-metilfenil)acético
Formula: C₉H₉FO₂
Pto. de fusión: 90…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660230
Núm. CAS: 203314-27-6