Ácido (3,5-difluoro-2-metoxifenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302393-1G PC302393-5G
APOSPC302393-1GEA 105 EUR
APOSPC302393-1G APOSPC302393-5G
Ácido (3,5-difluoro-2-metoxifenil)acético 98%
Ácido (3,5-difluoro-2-metoxifenil)acético
Formula: (C₆H₂F₂(OCH₃))CH₂COOH
MW: 186.16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660333
Núm. CAS: 886761-63-3