3-Cloro-4-(trifluorometil)benzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302394-10G PC302394-1G
APOSPC302394-10GEA 120 EUR
APOSPC302394-10G APOSPC302394-1G
3-Cloro-4-(trifluorometil)benzaldehído 98%
3-Cloro-4-(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095197
Núm. CAS: 83279-38-3