Ácido 3-cloro-4-(trifluorometil)benzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC302395-25G
PC302395-5G
PC302395-1G
APOSPC302395-25GEA
121
EUR
APOSPC302395-25G
APOSPC302395-5G
APOSPC302395-1G
Ácido 3-cloro-4-(trifluorometil)benzoico 97%
Ácido 3-cloro-4-(trifluorometil)benzoico
Formula:
C₈H₄ClF₃O₂ Pto. de fusión: 158…161 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04972755 Núm. CAS: 115754-20-6 |