3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302399-10G PC302399-5G PC302399-1G
APOSPC302399-10GEA 237 EUR
APOSPC302399-10G APOSPC302399-5G APOSPC302399-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆ClF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115848
Núm. CAS: 886496-87-3