3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302404-1G PC302404-5G PC302404-10G
APOSPC302404-1GEA 148 EUR
APOSPC302404-1G APOSPC302404-5G APOSPC302404-10G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O₂
MW: 206,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398589
Núm. CAS: 1261750-58-6