Ácido (4,5-difluoro-2-metoxifenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
PC302405-1G PC302405-5G PC302405-250MG
APOSPC302405-1GEA 371 EUR
APOSPC302405-1G APOSPC302405-5G APOSPC302405-250MG
Ácido (4,5-difluoro-2-metoxifenil)acético 98%
Ácido (4,5-difluoro-2-metoxifenil)acético
Formula: (C₆H₂F₂(OCH₃))CH₂COOH
MW: 186.16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660348
Núm. CAS: 886761-73-5